Få mere at vide
[1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732483
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10732483 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10314092 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732483 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03109DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89241-33-8
Molekylær formel C15H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 287.333
MDL nummer MFCD02682024
InChI nøgle ZMLXSFMIPYDHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl methanol, 1h-indole-3-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, acmc-20ljqe, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-ylmethanol, 3-hydroxymethyl-n-phenylsulfonyl indole, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-methanol
PubChem CID 2776213
IUPAC navn [1-(benzensulfonyl)indol-3-yl]methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 287.34
Procent renhed 97%