Få mere at vide
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712377
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10712377 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10477992 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712377 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03312DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 342404-46-0
Molekylær formel C14H12BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 301.12
MDL nummer MFCD03086094
InChI nøgle HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid
PubChem CID 2776228
IUPAC navn [1-(benzensulfonyl)indol-2-yl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 301.13