Få mere at vide
[1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314422
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314422 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10467992 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314422 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC03309CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 73282-11-8
Molekylær formel C15H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 287.33
MDL nummer MFCD03086093
InChI nøgle LRYLVFIUTJMZBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl methanol, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-methanol, 1h-indole-2-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-2-yl methanol
PubChem CID 2776227
SMIL OCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn [1-(benzensulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol
Formel vægt 287.34
Procent renhed 97%