Få mere at vide
1-Phenylsemicarbazid, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylsemicarbazide |
| Smeltepunkt | 171 °C til 173 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | 99% |