Få mere at vide
1-Phenylsemicarbazide, 99%
Artikelnummer. 11406046
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406046 25 g 25g
11416046 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22331.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-03-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-03-7
Molekylær formel C7H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007942
InChI nøgle AVKHCKXGKPAGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenicarbazide, 1-phenylsemicarbazide, 2-phenylhydrazinecarboxamide, phenicarbazid, phenylsemicarbazide, carbaphen, kryogenin, phenygenine, febrimin, 1-carbamyl-2-phenylhydrazine
PubChem CID 61002
ChEBI CHEBI:82521
IUPAC navn anilinourinstof
SMIL NC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylsemicarbazide
Smeltepunkt 171°C to 173°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenylsemicarbazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenicarbazide