missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30425082
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425082 10 mg
30409441 100 mg
30422109 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99479310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 274927-61-6
Molekylær formel C14H18ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 295.76
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-3-(1-benzylimidazol-4-yl)propanoate;hydrochloride
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(Cc2ccccc2)cn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O2.ClH/c1-19-14(18)13(15)7-12-9-17(10-16-12)8-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,9-10,13H,7-8,15H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Mængde 10 mg
Formel vægt 295.1088
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.