CAS RN 274927-61-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride, TRC
CAS: 274927-61-6 Molekylær formel: C14H18ClN3O2 Molekylvægt (g/mol): 295.76 IUPAC navn: methyl (2S)-2-amino-3-(1-benzylimidazol-4-yl)propanoate;hydrochloride SMIL: Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(Cc2ccccc2)cn1