Få mere at vide
1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O2.ClH/c1-19-14(18)13(15)7-12-9-17(10-16-12)8-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,9-10,13H,7-8,15H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 295.1088 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |