Få mere at vide
1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone, 98%
Artikelnummer. 10368910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10368910 1 g Glass bottle 1g
10083310 2.5 g Glass bottle 2.5g
10750765 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271030010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 775-16-6 | C11H13NO | 175.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 775-16-6
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00005342
InChI nøgle DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-pyrrolidinone, n-benzyl-3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl-3-pyrrolidinone, 1-benzyl-3-pyrrolidone, 1-benzyl-pyrrolidin-3-one, 1-benzyl pyrrolidin-3-one, 3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, benzyl-3-pyrrolidinone, pubchem10007, n-benzylpyrrolid-3-one
PubChem CID 69890
IUPAC navn 1-benzylpyrrolidin-3-one
SMIL C1CN(CC1=O)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White
Kogepunkt 109°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5370 to 1.54
Mængde 1 g
Beilstein 21, V,6, 389
Formel vægt 175.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.