Få mere at vide
1-Phenylisatin, 98%
Product Code. 11377746
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11377746 5 g 5g
11367746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11377746 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11388.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Add to basket
CAS: 723-89-7 | C14H9NO2 | 223,231 g/mol
1-Phenylisatin er en reaktant til fremstilling af indolin-2,3-dion Schiff-baser som potentielle antimykobakterielle midler, antipyretiske midler, antiproliferative midler, phenylacetamider som antikonvulsive midler og selektive Galanin GAL3-receptorantagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Phenylisatin er en reaktant til fremstilling af indolin
-2,3-dion Schiff-baser som potentielle antimykobakterielle midler, antipyretiske midler, antiproliferative midler, phenylacetamider som antikonvulsive midler og selektive Galanin GAL3-receptorantagonister.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 723-89-7
Molekylær formel C14H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 223.231
MDL nummer MFCD00082681
InChI nøgle UWCPWBIMRYXUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylisatin, 1-phenylindoline-2,3-dione, 1-phenyl-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 1-phenyl, 1h-indole-2,3-dione, 1-phenyl-9ci, 1-phenyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, phenylisatin, n-phenylisatin
PubChem CID 12884
IUPAC navn 1-phenylindol-2,3-dion
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylisatin
Smeltepunkt 139 °C til 142 °C
Mængde 5 g
Beilstein 164531
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 223.23
Procent renhed 98%