Få mere at vide
(+/-)-1-Phenylethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021483
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11444934
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13837.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
Arthrobacter sp. er i stand til at vokse med (+I-,(-)-1-phenylethanol eller den racemiske blanding som eneste kulstofkilde. Væksten er hurtigst med (-)-isomeren, fordoblingstid 12 timer. Lipaser viser god aktivitet og i nogle tilfælde forbedret enantioselektivitet, når de anvendes i rene ioniske væsker til dynamisk kinetisk opløsning af 1-phenylethanol ved transesterificering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Arthrobacter sp. er i stand til at vokse med (+I-,(-)-1-phenylethanol eller den racemiske blanding som eneste kulstofkilde. Væksten er hurtigst med (-)-isomeren, fordoblingstid 12 timer. Lipaser viser god aktivitet og i nogle tilfælde forbedret enantioselektivitet, når de anvendes i rene ioniske væsker til dynamisk kinetisk opløsning af 1-phenylethanol ved transesterificering.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-85-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00004508
InChI nøgle WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
PubChem CID 7409
ChEBI CHEBI:669
IUPAC navn 1-phenylethanol
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Phenylethanol
Smeltepunkt 19°C to 20°C
Tæthed 1.012
Kogepunkt 203°C to 205°C
Mængde 500 g
FN nummer UN2937
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%