Få mere at vide
(+/-)-1-Phenylethanol, 97%
Beskrivelse
Arthrobacter sp. er i stand til at vokse med (+I-,(-)-1-phenylethanol eller den racemiske blanding som eneste kulstofkilde. Væksten er hurtigst med (-)-isomeren, fordoblingstid 12 timer. Lipaser viser god aktivitet og i nogle tilfælde forbedret enantioselektivitet, når de anvendes i rene ioniske væsker til dynamisk kinetisk opløsning af 1-phenylethanol ved transesterificering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Arthrobacter sp. er i stand til at vokse med (+I-,(-)-1-phenylethanol eller den racemiske blanding som eneste kulstofkilde. Væksten er hurtigst med (-)-isomeren, fordoblingstid 12 timer. Lipaser viser god aktivitet og i nogle tilfælde forbedret enantioselektivitet, når de anvendes i rene ioniske væsker til dynamisk kinetisk opløsning af 1-phenylethanol ved transesterificering.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-1-Phenylethanol |
| Smeltepunkt | 19 °C til 20 °C |
| Kogepunkt | 203 °C til 205 °C |
| Mængde | 10,000 g |
| FN nummer | UN2937 |
| Formel vægt | 122.17 |
| Procent renhed | 97% |