Få mere at vide
1-Phenylcyclohexanol, 97%
Artikelnummer. p-7025418
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11499896
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20877.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1589-60-2 | C12H16O | 176.259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1589-60-2
Molekylær formel C12H16O
Molekylvægt (g/mol) 176.259
MDL nummer MFCD00021393
InChI nøgle DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexanol, phenylcyclohexanol, cyclohexanol, phenyl, 1-phenylcyclohexanol-1, 1-phenyl-cyclohexanol, maybridge1_002485, 1-phenyl-cyclohexan-1-ol, acmc-209dj8
PubChem CID 15319
IUPAC navn 1-phenylcyclohexan-1-ol
SMIL C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenylcyclohexanol
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Kogepunkt 153°C (20 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1818360
Formel vægt 176.26
Procent renhed 97%