Få mere at vide
1-Phenylbiguanide hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylbiguanide hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5.ClH/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13);1H |
| Formel vægt | 213.0781 |