accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2H2NNH2NN(E/Z)

CAS RN 55-57-2

IUPAC Navn: hydrogen N-(diaminomethylidene)-N''-phenylguanidine chloride
Synonymer: phenylbiguanide
Molekylvægt (g/mol): 213.67
Molekylformel: C8H12ClN5
InChi Key: FHUDRDSKZQDCBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC(N)=NC(N)=NC1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater