Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-2-thiourea |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 148 °C til 150 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5NHCSNH2 |
| Mængde | 5 g |
| Show More |