Få mere at vide
1-Phenyl-2-thiourea, 97%
Artikelnummer. 10036383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10036383 100 g Glasflaske 100g
10616792 5 g Glasflaske 5g
10107703 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10036383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.10 DKK
    1336.65 DKK / 100g
    Spare 148.45 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-85-5
Molekylær formel C7H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 152.22
MDL nummer MFCD00004933
InChI nøgle FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
IUPAC navn phenylthiourinstof
SMIL NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-thiourea
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148 °C til 150 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NHCSNH2
Mængde 100 g
Beilstein 12, 388
Merck Index 15, 7424
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, AQ.ether, NAOH, ethanol
Formel vægt 152.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver