Få mere at vide
1-Phenyl-2-propyn-1-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482162 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15482162 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456430010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3623-15-2 | C9H6O | 130.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-2-propyn-1-one
CAS 3623-15-2
Smeltepunkt 51,0 °C til 52,0 °C
Kogepunkt 90,0 °C (0,8 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H6O
MDL nummer MFCD06661646
Mængde 1 g
Synonym 1-phenyl-2-propyn-1-one, propiolophenone, benzoylacetylene, propynophenone, propioloylbenzene, ethyne, benzoyl, ethynyl phenyl ketone, phenyl ethynyl ketone, 3-oxo-3-phenylpropyne, 2-propyn-1-one, 1-phenyl
InChI nøgle JITPLZPWKYUTDM-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C(C#C)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-phenylprop-2-yn-1-on
Molekylvægt (g/mol) 130.15
PubChem CID 77179
Formel vægt 130.15
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Phenyl-2-propyn-1-one
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.