Få mere at vide
1-Phenyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613213
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10613213 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10583202 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10473034 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613213 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24504DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 132274-70-5
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.187
InChI nøgle OQORFMABOZEDBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776567
IUPAC navn 2-phenylpyrazol-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)N2C(=CC=N2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.19
Procent renhed 95%