Få mere at vide
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd, 98%
Artikelnummer. 15430529
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430529 250 mg 250mg
15420529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63695.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54605-72-0 | C10H8N2O | 172,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54605-72-0
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.19
MDL nummer MFCD02179568
InChI nøgle PHVRLPFVPVKYOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, pubchem13271, acmc-1awxu, phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-phenyl
PubChem CID 952089
IUPAC navn 1-phenylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 84 °C til 88 °C
Farve Gul
Mængde 250 mg
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof