Få mere at vide
1-Phenyl-1-pentanol, 95%
Artikelnummer. 11331647
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331647 10 g 10g
11341647 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04646.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 583-03-9 | C11H16O | 164.248 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-03-9
Molekylær formel C11H16O
Molekylvægt (g/mol) 164.248
MDL nummer MFCD00021935
InChI nøgle OVGORFFCBUIFIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fenipentol, 1-phenyl-1-pentanol, 1-phenylpentanol, pancoral, phenylbutylcarbinol, suiclisin, alpha-butylbenzyl alcohol, 1-pentanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hydroxypentane, ph bc
PubChem CID 3338
IUPAC navn 1-phenylpentan-1-ol
SMIL CCCCC(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1-pentanol
Tæthed 0.96
Kogepunkt 137°C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 10 g
Beilstein 1908761
Merck Index 14,3975
Formel vægt 164.25
Procent renhed 95%