Få mere at vide
1-Phenyl-1,4-pentanedione, 96%
Artikelnummer. 11377936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377936 5 g 5g
11367936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13151.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-05-1 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
1-Phenyl-1,4-pentandion anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Phenyl-1,4-pentandion anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-05-1
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.215
MDL nummer MFCD00092889
InChI nøgle RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione
PubChem CID 136371
IUPAC navn 1-phenylpentan-1,4-dion
SMIL CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1,4-pentanedione
Kogepunkt 158°C to 162°C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 5 g
Beilstein 908230
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 176.22
Procent renhed 96%