Få mere at vide
(+/-)-1-Phenyl-1,2-ethandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428829
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428829 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15428829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04551.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
CAS 93-56-1
Smeltepunkt 66 °C til 68 °C
Kogepunkt 272 °C til 274 °C
Flammepunkt 160 °C (320 °F)
Molekylær formel C8H10O2
MDL nummer MFCD00003546
Mængde 5 g
Beilstein 1306723
Merck Index 14,8861
Synonym 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
InChI nøgle PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
IUPAC navn 1-phenylethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 138.166
PubChem CID 7149
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%