Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1, 2-ethanediol |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 61 °C til 67 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Kogepunkt | 272 °C til 274 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOCH2CH(C6H5)OH |
| Vis mere |