Få mere at vide
1-Phenyl-1,2-ethanediol, 97%
Artikelnummer. 10506941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10506941 5 g Glasflaske 5g
10603332 25 g Plastflaske 25g
10550594 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10506941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130590050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-56-1
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00003546
InChI nøgle PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
PubChem CID 7149
IUPAC navn 1-phenylethan-1,2-diol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 61°C to 67°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 272°C to 274°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(C6H5)OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 907
Merck Index 15, 8991
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager