Få mere at vide
1-Phenyl-1,2,3-butanettrion 2-oxim, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime |
| Smeltepunkt | 128 °C til 130 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1946580 |
| Formel vægt | 191.19 |
| Procent renhed | ≥98% |