Få mere at vide
1-Phenyl-1,2,3-butanettrion 2-oxim, 98+%
Artikelnummer. 11383946
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383946 1 g 1g
11393946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17073.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 6797-44-0 | C10H9NO3 | 191,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6797-44-0
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.186
MDL nummer MFCD00466576
InChI nøgle JVPIIQSFMRUIAP-PKNBQFBNSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime, 1,2,3-butanetrione, 1-phenyl-, 2-oxime, 1-phenylbutane-1,2,3-trione 2-oxime, 2-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione, 3-isonitrosobenzoylacetone, 2-hydroxyimino-1-phenyl-1,3-butanedione, 2e-1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime #, 2z-2-n-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione
PubChem CID 9576558
IUPAC navn (2E)-2-hydroxyimino-1-phenylbutan-1,3-dion
SMIL CC(=O)C(=NO)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 1946580
Formel vægt 191.19
Procent renhed ≥98%