Få mere at vide
1-Phenoxy-2-propanol, tech. 85%
Artikelnummer. 11341637
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341637 250 g 250g
11331637 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04596.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 770-35-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 770-35-4
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00016861
InChI nøgle IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-phenoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-phenoxy, phenoxyisopropanol, propylene phenoxetol, 2-phenoxy-1-methylethanol, 1-phenoxy-propan-2-ol, phenyl-.beta.-hydroxypropyl ether, dsstox_cid_7312, dsstox_rid_78402, dsstox_gsid_27312
PubChem CID 92839
IUPAC navn 1-phenoxypropan-2-ol
SMIL CC(O)COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Phenoxy-2-propanol
Tæthed 1.06
Kogepunkt 242°C to 244°C
Flammepunkt 120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 250 g
Beilstein 1941356
Formel vægt 152.19
Procent renhed 85%
Grad Teknisk