missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Phenanthrenecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenanthrenecarboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9H,(H,16,17) |
| Formel vægt | 222.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?