CAS RN 27875-89-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Phenanthrenecarboxylic Acid, TRC
CAS: 27875-89-4 Molekylær formel: C15H10O2 Molekylvægt (g/mol): 222.24 Synonym: NSC 139679 IUPAC navn: phenanthrene-1-carboxylic acid SMIL: OC(=O)c1cccc2c1ccc3ccccc23