Få mere at vide
(1-Pentyl)triphenylfosfoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11474204
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474204 100 g 100g
11464204 25 g 25g
11484204 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474204 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12534.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21406-61-1 | C23H26BrP | 413,34 g/mol
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter
.
Opløselighed
Delvis blandbar i vand. Opløselig i methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21406-61-1
Molekylær formel C23H26BrP
Molekylvægt (g/mol) 413.34
MDL nummer MFCD00031630
InChI nøgle VAUKWMSXUKODHR-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentyltriphenylphosphonium bromide, amyltriphenylphosphonium bromide, n-amyl triphenylphosphonium bromide, pentyltriphenylphosphanium bromide, 1-pentyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl-n-amylphosphonium bromide, pentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, pentyltriphenyl-, bromide, pentyl triphenyl phosphonium bromide, pubchem15722
PubChem CID 2724565
IUPAC navn pentyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 164 °C til 166 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3580453
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Delvist blandet i vand. Opløselig i methanol og kloroform.
Formel vægt 413.33
Procent renhed 98%