Få mere at vide
1-Pentanol, ACS, 98+%
Artikelnummer. 11327378
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327378 250 mL 250ml
11337378 1 L 1 L
11317378 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030898.AK
Request Bulk or Custom Format
Filtreret gennem 0,2μ filtre. Velegnet til spektrofotometri, kromatografi
1-Pentanol bruges som et nøgleudgangsmateriale i fremstillingen af dichloreddikesyrepentylester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penylether (DNPE), pentylbutyrat og amylacetat. Som opløsningsmiddel bruges det til belægning af cd'er og dvd'er. Det er blevet anset for at være en erstatning for benzin og diesel på grund af dets forbrændingsegenskaber. Yderligere bruges det som et reagens til at fremstille derivater af ferulinsyre og koffeinsyre, som viser anticancer egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-41-0
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI nøgle AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC navn pentan-1-ol
SMIL CCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentanol
Smeltepunkt -79°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.812 g/mL
Kogepunkt 136°C to 138°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Lugt Mild
Lineær formel CH3(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.4103
Mængde 250 mL
FN nummer UN1105
Beilstein 1730975
Merck Index 14,7118
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98%
Grad ACS
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanol