Få mere at vide
1-Pentanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424424
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424424 2500 mL 2500ml
11414424 500 mL 500ml
11434424 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13093.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71-41-0 | C5H12O | 88.15 g/mol
1-Pentanol bruges som et nøgleudgangsmateriale i fremstillingen af dichloreddikesyrepentylester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penylether (DNPE), pentylbutyrat og amylacetat. Som opløsningsmiddel bruges det til belægning af cd'er og dvd'er. Det er blevet anset for at være en erstatning for benzin og diesel på grund af dets forbrændingsegenskaber. Yderligere bruges det som et reagens til at fremstille derivater af ferulinsyre og koffeinsyre, som viser anticancer egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Pentanol bruges som et nøgleudgangsmateriale i produktionen af dichloreddikesyrepentylester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penylether (DNPE), pentylbutyrat og amylacetat. Som opløsningsmiddel bruges det til belægning af cd'er og dvd'er. Det er blevet anset for at være en erstatning for benzin og diesel på grund af dets forbrændingsegenskaber. Yderligere bruges det som et reagens til at fremstille derivater af ferulinsyre og koffeinsyre, som viser anticancer egenskaber.
Opløselighed Blandbar med vand, alkohol, ether, acetone og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, alkalimetaller, stærke syrer, halogenider og aldehyder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-41-0
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI nøgle AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC navn pentan-1-ol
SMIL CCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Pentanol
Smeltepunkt -79°C
Tæthed 0.812
Kogepunkt 136°C to 138°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Lugt Mild
Lineær formel CH3(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.4103
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1105
Beilstein 1730975
Merck Index 14,7118
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formel vægt 88.15
Procent renhed ≥98%