missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(Pentafluorophenyl)ethanol, 96%, Thermo Scientific™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Pentafluorophenyl)ethanol |
| CAS | 830-50-2 |
| Smeltepunkt | 32°C to 34°C |
| Kogepunkt | 68°C to 70°C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | 87°C (188°F) |
| Molekylær formel | C8H5F5O |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| MDL nummer | MFCD00004510 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 5268491 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur