Få mere at vide
1-pentadecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Pentadecanol anvendes som startreagens til den asymmetriske syntese af jaspin. Det fungerer som en fedtalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Pentadecanol anvendes som startreagens til den asymmetriske syntese af jaspin. Det fungerer som en fedtalkohol.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærkt oxiderende a
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pentadecanol |
| CAS | 629-76-5 |
| Smeltepunkt | 45 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 269 °C til 271 °C |
| Molekylær formel | C15H32O |
| MDL nummer | MFCD00004759 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1700695 |
| Synonym | 1-pentadecanol, pentadecyl alcohol, pentadecanol, n-pentadecanol, n-1-pentadecanol, neodol 5, unii-333qva4g2q, dsstox_cid_7270, dsstox_rid_78381, dsstox_gsid_27270 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |