Få mere at vide
1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole, 98%
Artikelnummer. 11422100
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422100 25 g 25g
11412100 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28641.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17639-64-4 | C11H11NO2S | 221.274 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17639-64-4
Molekylær formel C11H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 221.274
MDL nummer MFCD00145014
InChI nøgle OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tosylpyrrole, 1-tosyl-1h-pyrrole, 1-p-toluenesulfonyl pyrrole, n-tosylpyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-p-tolylsulfonyl pyrrole, 1-tosyl-pyrrole, 1-4-methylphenylsulfonyl pyrrole, 1-4-methylbenzenesulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl
PubChem CID 640087
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrole
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Mængde 25 g
Formel vægt 221.28
Procent renhed 98%