Få mere at vide
1-(p-Toluenesulfonyl)indole, 95%
Artikelnummer. 11466016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466016 25 g 25g
11446016 1 g 1g
11456016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22320.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31271-90-6 | C15H13NO2S | 271.33 g/mol
1-(p-toluensulfonyl)indol, syntetiseres og anvendes som en stabil ækvivalent af 4-mercaptoindoler, også brugt på medicinsk område til fremstilling af lægemidler og tabletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(p-toluensulfonyl)indol, syntetiseres og bruges som en stabil ækvivalent af 4-mercaptoindoler, også brugt i medicinske områder til fremstilling af lægemidler og tabletter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31271-90-6
Molekylær formel C15H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 271.33
MDL nummer MFCD01165032
InChI nøgle JNRRPYFLDADLJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tosyl-1h-indole, n-tosylindole, 1-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylbenzenesulfonyl indole, n-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-indole, 1-tosylindole, 1-p-tolylsulfonyl indole, 1-p-toluenesulphonyl indole, 4-methylphenyl sulfonyl indole
PubChem CID 10956616
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(p-Toluenesulfonyl)indole
Smeltepunkt 84°C to 86°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)sulfonylindol
Formel vægt 271.33
Procent renhed 95%