Få mere at vide
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, 99%
Artikelnummer. 15234218 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15234218 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15234218 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223300250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2232-08-8 | C10H10N2O2S | 222.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
CAS 2232-08-8
Smeltepunkt 75.0°C to 80.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C10H10N2O2S
MDL nummer MFCD00005285
Mængde 25 g
Synonym 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
InChI nøgle YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazole
Molekylvægt (g/mol) 222.26
PubChem CID 75219
Formel vægt 222.26
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.