Få mere at vide
1-(p-Toluensulfonyl)imidazol, 98+%
Artikelnummer. 15490538
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490538 5 g 5g
15400548 25 g 25g
15410548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54191.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2232-08-8 | C10H10N2O2S | 222,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2232-08-8
Molekylær formel C10H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 222.26
MDL nummer MFCD00005285
InChI nøgle YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
PubChem CID 75219
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Smeltepunkt 76 °C til 78 °C
Mængde 5 g
Beilstein 612451
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 222.26
Procent renhed ≥98%