Få mere at vide
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methanethiosulfonate, TRC
Artikelnummer. 30426419
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30426419 10 mg -
30409617 50 mg -
30422306 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87390010MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 201403-46-5
Molekylær formel C10 H20 N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 266.4
IUPAC navn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrolidine
SMIL CC1(C)CC(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methaneth
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h8H,6-7H2,1-5H3
Formel vægt 266.0885