CAS RN 201403-46-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methanethiosulfonate, TRC
CAS: 201403-46-5 Molekylær formel: C10 H20 N O3 S2 Molekylvægt (g/mol): 266.4 IUPAC navn: 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrolidine SMIL: CC1(C)CC(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]