missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30409617
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30409617 50 mg -
30426419 10 mg -
30422306 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409617 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87390050MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 201403-46-5
Molekylær formel C10 H20 N O3 S2
Molekylvægt (g/mol) 266.4
IUPAC navn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrolidine
SMIL CC1(C)CC(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methaneth
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h8H,6-7H2,1-5H3
Formel vægt 266.0885
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.