Få mere at vide
1-Oxo Ibuprofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 220.1099 |
| Procent renhed | >95% |