Få mere at vide
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Artikelnummer. 11397695
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397695 100 g 100g
11377695 5 g 5g
11387695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11397695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02412.22
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 42036-78-2 | C26H32BrP | 455.42 g/mol
(1-Octyl)triphenylphosphoniumbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Octyl)triphenylphosphoniumbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 42036-78-2
Molekylær formel C26H32BrP
Molekylvægt (g/mol) 455.42
MDL nummer MFCD00051874
InChI nøgle OBLXVLWZBMAMHE-UHFFFAOYSA-M
Synonym octyltriphenylphosphonium bromide, 1-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyltriphenylphosphonium bromide, octyltriphenylphosphanium bromide, acmc-1ao06, octyl triphenyl phosphanium bromide, n-octyl-triphenylphosphonium bromide, phosphonium,octyltriphenyl-, bromide 1:1, 1-octyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 3084855
IUPAC navn octyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale (1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Lineær formel CH3(CH2)7P(C6H5)3Br
Mængde 100 g
Beilstein 3642460
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 455.42
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.