Få mere at vide
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Artikelnummer. 11377695
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377695 5 g 5g
11387695 25 g 25g
11397695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02412.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42036-78-2 | C26H32BrP | 455.42 g/mol
(1-Octyl)triphenylphosphoniumbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(1-Octyl)triphenylphosphoniumbromid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42036-78-2
Molekylær formel C26H32BrP
Molekylvægt (g/mol) 455.42
MDL nummer MFCD00051874
InChI nøgle OBLXVLWZBMAMHE-UHFFFAOYSA-M
Synonym octyltriphenylphosphonium bromide, 1-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyltriphenylphosphonium bromide, octyltriphenylphosphanium bromide, acmc-1ao06, octyl triphenyl phosphanium bromide, n-octyl-triphenylphosphonium bromide, phosphonium,octyltriphenyl-, bromide 1:1, 1-octyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 3084855
IUPAC navn octyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 61°C to 63°C
Lineær formel CH3(CH2)7P(C6H5)3Br
Mængde 5 g
Beilstein 3642460
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 455.42
Procent renhed 97%