Få mere at vide
1-Okt-3-en, 97%, stik. med 0,1% BHA
Artikelnummer. 11397166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397166 5 g 5g
11387166 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07189.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 4312-99-6 | C8H14O | 126,199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4312-99-6
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00036558
InChI nøgle KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octen-3-one, vinyl amyl ketone, amyl vinyl ketone, pentyl vinyl ketone, unii-7lt7z4q9xr, 1-octene-3-one, fema no. 3515, 7lt7z4q9xr, n-pentyl vinyl ketone, octen-3-one, 1
PubChem CID 61346
IUPAC navn okt-1-en-3-one
SMIL CCCCCC(=O)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Octen-3-one
Navn note stabiliseret med 0,1% BHA
Tæthed 0.848
Kogepunkt 56 °C til 60 °C (16 mmHg)
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.436
Mængde 5 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1700905
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octen-3-one
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octen-3-one