Få mere at vide
1-Okt-3-en, 97%, stik. med 0,1% BHA
Artikelnummer. 11387166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387166 1 g 1g
11397166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07189.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4312-99-6 | C8H14O | 126,199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4312-99-6
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.199
MDL nummer MFCD00036558
InChI nøgle KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octen-3-one, vinyl amyl ketone, amyl vinyl ketone, pentyl vinyl ketone, unii-7lt7z4q9xr, 1-octene-3-one, fema no. 3515, 7lt7z4q9xr, n-pentyl vinyl ketone, octen-3-one, 1
PubChem CID 61346
IUPAC navn okt-1-en-3-one
SMIL CCCCCC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octen-3-one
Navn note stabilized with 0.1% BHA
Tæthed 0.848
Kogepunkt 56°C to 60°C (16 mmHg)
Flammepunkt 35°C (95°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.436
Mængde 1 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1700905
Formel vægt 126.2
Procent renhed 97%