Få mere at vide
1-oktakanol, 97%
Artikelnummer. 11489872
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489872 500 g 500g
11484150 250 g 250g
11499872 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489872 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12020.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270,501 g/mol
1-Octadecanol er blevet brugt som overfladeaktivt middel til funktionalisering af kulstofnanorør. Den bruges som emulsionsstabilisator til cremer og lotioner, kvalitetsmodificerende læbestifter, additiv til salvebase og cremebalsam for glat hudkontakt til kosmetiske formål. Det er hjælpemiddel til emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octadecanol er blevet brugt som overfladeaktivt middel til funktionalisering af kulstofnanorør. Den bruges som emulsionsstabilisator til cremer og lotioner, kvalitetsmodificerende læbestifter, additiv til salvebase og cremebalsam for glat hudkontakt til kosmetiske formål. Det er hjælpemiddel til emulgatorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, acetone, ether, benzen, chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-92-5
Molekylær formel C18H38O
Molekylvægt (g/mol) 270.501
MDL nummer MFCD00002823
InChI nøgle GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
IUPAC navn octadecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecanol
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 210°C (15 mm)
Flammepunkt 174°C (345°F)
Analyseprocentområde 97%
Mængde 500 g
Beilstein 1362907
Merck Index 14,8805
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol,acetone,ether,benzene,chloroform.
Formel vægt 270.5
Procent renhed 97%