Få mere at vide
1-oktakanol, 97%
Beskrivelse
1-Octadecanol er blevet brugt som overfladeaktivt middel til funktionalisering af kulstofnanorør. Den bruges som emulsionsstabilisator til cremer og lotioner, kvalitetsmodificerende læbestifter, additiv til salvebase og cremebalsam for glat hudkontakt til kosmetiske formål. Det er hjælpemiddel til emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Octadecanol er blevet brugt som overfladeaktivt middel til funktionalisering af kulstofnanorør. Den bruges som emulsionsstabilisator til cremer og lotioner, kvalitetsmodificerende læbestifter, additiv til salvebase og cremebalsam for glat hudkontakt til kosmetiske formål. Det er hjælpemiddel til emulgatorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, acetone, ether, benzen, chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Octadecanol |
| Smeltepunkt | 56 °C til 60 °C |
| Kogepunkt | 210 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 174 °C (345 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1362907 |
| Merck Index | 14,8805 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol, acetone, ether, benzen, kloroform. |
| Formel vægt | 270.5 |
| Vis mere |