Få mere at vide
1-octadecanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081851
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
Artikelnummer. 11484150
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12020.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.501 g/mol
1-Octadecanol er blevet brugt som overfladeaktivt middel til funktionalisering af kulstofnanorør. Den bruges som emulsionsstabilisator til cremer og lotioner, kvalitetsmodificerende læbestifter, additiv til salvebase og cremebalsam for glat hudkontakt til kosmetiske formål. Det er hjælpemiddel til emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Octadecanol er blevet brugt som overfladeaktivt middel til funktionalisering af kulstofnanorør. Den bruges som emulsionsstabilisator til cremer og lotioner, kvalitetsmodificerende læbestifter, additiv til salvebase og cremebalsam for glat hudkontakt til kosmetiske formål. Det er hjælpemiddel til emulgatorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, acetone, ether, benzen, chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-92-5
Molekylær formel C18H38O
Molekylvægt (g/mol) 270.501
MDL nummer MFCD00002823
InChI nøgle GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
IUPAC navn octadecan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Octadecanol
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 210°C (15 mmHg)
Flammepunkt 174°C (345°F)
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 g
Beilstein 1362907
Merck Index 14,8805
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol,acetone,ether,benzene,chloroform.
Formel vægt 270.5
Procent renhed 97%